Få mere at vide
Potassium iodide, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824896
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11331568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010978.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Kaliumiodid bruges sammen med sølvnitrat for at gøre sølviodid til et vigtigt kemikalie i filmfotografering. Medicinsk bruges det til skjoldbruskkirtelblokade, skjoldbruskkirtelstorm og også som slimløsende middel. Det er en komponent i nogle hårbehandlingskemikalier. Det bruges også som et fluorescensdæmpende middel i biomedicinsk forskning, en applikation, der drager fordel af kollisionsslukning af fluorescerende stoffer med iodidionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.995% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,methanol,acetone and ethanol.
Formel vægt 166.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Damptryk 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Tæthed 3.12