Få mere at vide
Kaliumiodid, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Kaliumiodid bruges sammen med sølvnitrat for at gøre sølviodid til et vigtigt kemikalie i filmfotografering. Medicinsk bruges det til skjoldbruskkirtelblokade, skjoldbruskkirtelstorm og også som slimløsende middel. Det er en komponent i nogle hårbehandlingskemikalier. Det bruges også som et fluorescensdæmpende middel i biomedicinsk forskning, en applikation, der drager fordel af kollisionsslukning af fluorescerende stoffer med iodidionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1330 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodide |
| Smeltepunkt | 681 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,995% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol, methanol, acetone og ethanol. |
| Formel vægt | 166.01 |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |