Få mere at vide
Kaliumiodid, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331568
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331568 5 g 5g
11321568 25 g 25g
11341568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010978.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Kaliumiodid bruges sammen med sølvnitrat for at gøre sølviodid til et vigtigt kemikalie i filmfotografering. Medicinsk bruges det til skjoldbruskkirtelblokade, skjoldbruskkirtelstorm og også som slimløsende middel. Det er en komponent i nogle hårbehandlingskemikalier. Det bruges også som et fluorescensdæmpende middel i biomedicinsk forskning, en applikation, der drager fordel af kollisionsslukning af fluorescerende stoffer med iodidionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.995% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,methanol,acetone and ethanol.
Formel vægt 166.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Damptryk 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Tæthed 3.12