Få mere at vide
Kaliumiodid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11374999
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374999 100 g 100g
11364999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087627.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Kaliumiodid er et simpelt iodidsalt, der anvendes som et fluorescensdæmpende middel, der virker ved kollisionshærdning af fluorescerende stoffer med iodidionen. Det bruges også til isolering af enkeltstrenget DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (145 g/100 ml ved 25 °C), alkohol (45,5 mg/ml), methanol (125 mg/ml), acetone (13,1 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (19,6 mg/ml).
Formel vægt 166.01
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroskopisk
Damptryk 1 mm Hg ved 745 °C
Tæthed 3.12