Få mere at vide
Potassium iodide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407746
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11390088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042857.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Kaliumiodid er både en kilde til iodid og et mildt reduktionsmiddel. Det bruges som en komponent i elektrolytten i farvesensibiliserede solceller. Inden for syntetisk organisk kemi bruges det til fremstilling af alkyl- eller aryliodforbindelser. Det anvendes som en nukleofil katalysator i alkyleringerne med alkylbromid, chlorid, tosylat og mesylat. I nærvær af syre danner det jodbrintesyre, som er et stærkt reduktionsmiddel. Det er nyttigt til fremstilling af Lugols opløsning (eller Lugols jod), som finder mange anvendelser, herunder stivelsestestning, grampletter og ætsning af guldoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011405
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn kalium; jodid
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Formel vægt 166.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Damptryk 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Tæthed 3.12 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium iodide