Få mere at vide
Potassium iodide, 1:2 w/w soln. in distilled water, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422947
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422947 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15422947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047293.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1330°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodide
Smeltepunkt 681°C
CAS 7681-11-0
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Molekylær formel IK
MDL nummer MFCD00011405
Merck Index 14,7643
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Opløselighedsinformation Soluble in water (145g/100ml at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
IUPAC navn potassium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vægt 166.01
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1:2 w/w soln. in distilled water
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.677
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.12g/mL