Få mere at vide
Potassium Iodate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Iodate |
| CAS | 7758-05-6 |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | KIO3 |
| Synonym | Potassium triodate, Iodic acid','potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC navn | potassium;iodate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214 |
| Formel vægt | 213.853 |