Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodate solution |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 5-6-7758 |
| Molekylær formel | IKO3 |
| Koncentration | 0.05 M |
| InChI nøgle | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC navn | kalium;iodat |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.00 |
| PubChem CID | 23665710 |
| Vis mere |