Få mere at vide
Kaliumiodatopløsning, 0,05M, Honeywell™
Artikelnummer. 15684140 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15684140 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15684140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342741L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,05 M KIO3 (0,3N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate solution
CAS 5-6-7758
Mængde 1 L
Molekylær formel IKO3
Lineær formel KIO3
MDL nummer MFCD00011406
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
IUPAC navn kalium;iodat
Molekylvægt (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Formel vægt 214g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05M