Få mere at vide
Kaliumjodatopløsning 0,016mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12983584 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12983584 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12983584 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 271 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodate
Emballage Flaske
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Molekylær formel IKO3
Koncentration 0.0167 to 0.0167 M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[O-][I](=O)=O
IUPAC navn kaliumiodat
Molekylvægt (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Mængde 1000 mL