Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Iodate |
| Smeltepunkt | 560°C (literature) |
| Farve | White |
| pH | 5 to 8 (at 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | KIO3 |
| FN nummer | UN1479 |
| Formel vægt | 214g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Vis mere |