Få mere at vide
Kaliumiodat, reagens ACS, pulver, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10697201
Brand: Thermo Scientific Acros 418245000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-6-7758
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.4+%
Lineær formel KIO3
Merck Index 15, 7763
Formel vægt 214
Procent renhed 99.4 to 100.4% (Iodometry)
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Oplysninger om nedbrydning 560°C
Tæthed 3.9300g/mL