Få mere at vide
Kaliumjodat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613000 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15613000 25 kg 25kg
15682990 100 g 100g
15603000 250 g 250g
15692990 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613000 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3031425KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, 99,7-100,4 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-6-7758
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodate
Mængde 25 kg
Lineær formel KIO3
FN nummer 1479
Formel vægt 214g/mol
Procent renhed 99.7 to 104%
Grad puriss. pa
Tæthed 3.93g/mL at 25°C