Få mere at vide
Kaliumiodatkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 1/60 M KIO3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100°C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium iodate concentrate |
| Navn note | For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N) |
| CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
| CAS min % | >3.0000%, >95.0000% |
| CAS Max % | <5.0000%, <97.0000% |
| Fysisk form | Concentrate |
| Mængde | 6 x 1 Ea. |
| Lineær formel | KIO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Vis mere |