Få mere at vide
Kaliumiodatkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 1/60 M KIO3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695220 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15695220 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15685220 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695220 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 381206X1EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til 1L standardopløsning, 1/60 M KIO3 (0,1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn potassium;iodate
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 100°C
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate concentrate
Navn note For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N)
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
CAS min % >3.0000%, >95.0000%
CAS Max % <5.0000%, <97.0000%
Fysisk form Concentrate
Mængde 6 x 1 Ea.
Lineær formel KIO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 214.00
Emballage Ampoule