Få mere at vide
Kaliumiodatkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 1/60 M KIO3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685220 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15685220 1 Pc. Hver
15695220 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685220 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 381201EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til 1L standardopløsning, 1/60 M KIO3 (0,1N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate concentrate
CAS 5-6-7758
Mængde 1 Pc.
Lineær formel KIO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 214g/mol
Emballage Ampul