Få mere at vide
Kaliumiodat, ACS-reagens, 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15622010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Emballage:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15622010 100 g Poly flaske 100g
15672010 5 g Poly Bottle 5g
15662010 500 g Poly flaske 500g
15642010 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15652010 4 x 2.5 kg Poly Bottle Pakke med 4
15632010 12 kg Drum with Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15622010 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 215929100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-6-7758
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Iodate
Smeltepunkt 560°C
Farve Farveløs
pH 5 to 8 (at 20°C)
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Lineær formel KIO3
FN nummer UN1479
Formel vægt 214g/mol
Procent renhed 99.50%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Crystals
Tæthed 3.93g/mL at 25°C; Bulk Density: ca. 2400kg/cu.m
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodate