Få mere at vide
Kaliumiodat, ACS, 99,4-100,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387347
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387347 500 g 500g
11377347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011602.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Kaliumiodat er et oxidationsmiddel, der bruges til at fremstille 2-styrylkromoner ud fra o-hydroxy-ω -cinnamylidenacetophenoner ved oxidativ ringslutning. Det bruges til at jodere bordsalt for at forhindre jodmangel. Det er en aktiv ingrediens i modermælkserstatning. Som modningsmiddel bruges det til bagning. Desuden er det involveret i beskyttelsen af radioaktiv jodophobning i skjoldbruskkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-6-7758
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate
Smeltepunkt 560°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Farve Orange til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.4-100.4%
Opløselighedsinformation Slightly soluble in boiling water. Insoluble in alcoholSoluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formel vægt 214
Grad ACS
Udseende White powder
Tæthed 3.89