Få mere at vide
Potassium iodate, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. p-43245 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10062510
Brand: Thermo Scientific Acros 201771000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumiodat
SMIL [K+].[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate
Smeltepunkt 560°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.4% min. (Iodometry)
Lineær formel KIO3
Merck Index 15, 7763
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 214
Procent renhed 99.50%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.93
Tæthed 3.9300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodic acid (HIO3), potassium salt