Få mere at vide
Potassium iodate, 98%
Artikelnummer. 11473217
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11473217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16162.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potassium iodate, 98%, IKO3, CAS Number-7758-05-6, iodic acid, potassium salt, kaliumjodat, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, potassium iodate, iodic acid hio3 , potassium salt, caswell no. 693a, potassium triodate, potassium iodine oxide kio3, unii-i139e44nhl | CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Kaliumiodat er et oxidationsmiddel, der bruges til at fremstille 2-styrylkromoner ud fra o-hydroxy-ω -cinnamylidenacetophenoner ved oxidativ ringslutning. Det bruges til at jodere bordsalt for at forhindre jodmangel. Det er en aktiv ingrediens i modermælkserstatning. Som modningsmiddel bruges det til bagning. Desuden er det involveret i beskyttelsen af radioaktiv jodophobning i skjoldbruskkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kaliumiodat
er et oxidationsmiddel, der bruges til at fremstille 2-styrylchromoner ud fra o-hydroxy-ω-cinnamylidenacetophenoner ved oxidativ ringslutning. Det bruges til at jodere bordsalt for at forhindre jodmangel. Det er en aktiv ingrediens i modermælkserstatning. Som modningsmiddel bruges det til bagning. Desuden er det involveret i beskyttelsen af radioaktiv jodophobning i skjoldbruskkirtlen.
Opløselighed
Opløseligt i vand, kaliumiodidopløsning. Uopløseligt i alkohol, flydende ammoniak og salpetersyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med aluminium, stærke oxidationsmidler, sulfider, peroxider, metaller og reduktionsmidler. Undgå varme, stød og friktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-6-7758
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate
Smeltepunkt 560°C (decomposition)
Mængde 2500 g
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7642
Opløselighedsinformation Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formel vægt 214
Procent renhed 98%
Tæthed 3.89