Få mere at vide
Potassium iodate, 98%
Artikelnummer. 11453217
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453217 100 g 100g
11463217 500 g 500g
11473217 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16162.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potassium iodate, 98%, IKO3, CAS Number-7758-05-6, iodic acid, potassium salt, kaliumjodat, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, potassium iodate, iodic acid hio3 , potassium salt, caswell no. 693a, potassium triodate, potassium iodine oxide kio3, unii-i139e44nhl | CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Kaliumiodat er et oxidationsmiddel, der bruges til at fremstille 2-styrylkromoner ud fra o-hydroxy-ω -cinnamylidenacetophenoner ved oxidativ ringslutning. Det bruges til at jodere bordsalt for at forhindre jodmangel. Det er en aktiv ingrediens i modermælkserstatning. Som modningsmiddel bruges det til bagning. Desuden er det involveret i beskyttelsen af radioaktiv jodophobning i skjoldbruskkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kaliumiodat
er et oxidationsmiddel, der bruges til at fremstille 2-styrylchromoner ud fra o-hydroxy-ω-cinnamylidenacetophenoner ved oxidativ ringslutning. Det bruges til at jodere bordsalt for at forhindre jodmangel. Det er en aktiv ingrediens i modermælkserstatning. Som modningsmiddel bruges det til bagning. Desuden er det involveret i beskyttelsen af radioaktiv jodophobning i skjoldbruskkirtlen.
Opløselighed
Opløseligt i vand, kaliumiodidopløsning. Uopløseligt i alkohol, flydende ammoniak og salpetersyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med aluminium, stærke oxidationsmidler, sulfider, peroxider, metaller og reduktionsmidler. Undgå varme, stød og friktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-6-7758
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate
Smeltepunkt 560°C (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN1479
Merck Index 14,7642
Opløselighedsinformation Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formel vægt 214
Procent renhed 98%
Tæthed 3.89
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodic acid