Få mere at vide
Kaliumiodat, 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363687
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363687 1 L 1 L
11373687 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035586.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Kaliumiodat 0,1N opløsning anvendes som standardopløsning i volumetriske titreringer. Det er flittigt brugt i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel IKO3
Molekylvægt (g/mol) 214.00
MDL nummer MFCD00011406
InChI nøgle JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC navn kalium;iodat
SMIL [O-]I(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium iodate
Farve Farveløs
Navn note Standardized Solution
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Koncentration 0.1N
Opløselighedsinformation Miscible with water,potassium iodide solution and sulfuric acid.
Formel vægt 214
Lugt Odorless
Mængde 1 L
Fysisk form Væske