Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumindigotrisulfonat
Artikelnummer. 10206990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10206990
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67627-18-3 | C16H7K3N2O11S3 | 616.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67627-18-3
Molekylær formel C16H7K3N2O11S3
Molekylvægt (g/mol) 616.71
MDL nummer MFCD00013160
InChI nøgle XOSMXDUITYWYGR-JRYLAINFSA-K
Synonym potassium indigotrisulfonate, indigotrisulfonic acid tripotassium salt, indigotrisulfonate potassium salt, indigotrisulfonic acid potassium salt, unii-5zza8n0abt, 5zza8n0abt, tripotassium indigotrisulfonate, tri-potassium indigotrisulfonate, tripotassium indigo-5,5',7-trisulfonate, tri-potassium indigo-5,5',7-trisulfonate
PubChem CID 6364606
IUPAC navn trikalium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5,7-disulfonat
SMIL [K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1/NC2=C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium indigotrisulfonate
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 616.71
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium indigotrisulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.