Få mere at vide
Kaliumhydroxid, ren, 8N-opløsning i vand
Artikelnummer. 10472463
Skift visning
Mængde:
500 mL
2 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472463 2 L Plastflaske 2 L
10619194 500 mL Plastflaske 500ml
11984131 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 380620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 DKK
    659.65 DKK / 2 L
    Spare 135.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2 L
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.326
Tæthed 1.3260g/mL
Lineær formel KOH
Merck Index 15,7761
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og glycerol
IUPAC navn kaliumhydroxid
Formel vægt 56.11
Grad Ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 7.992 to 8.008N (20°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide