Få mere at vide
Kaliumhydroxid, ACS, 85% min, K{2}CO{3} maks 2,0%
Beskrivelse
Ved sæbefremstilling, ved blegning, som elektrolyt, som absorbent, i farvestoffer, i flydende gødning, ved galvanisering, som reagens. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1320 °C til 1324 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| Smeltepunkt | 360 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse; Indeholder normalt 10-15% vand |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | 85% min. |
| FN nummer | 1813 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol og glycerol. Let opløselig i æter. |
| Vis mere |