Få mere at vide
Kaliumhydroxid, ACS, 85 % min, K{2}CO{3} maks. 2,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316808
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11316808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013451.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i sæbefremstilling, i blegning, som en elektrolyt
Ved sæbefremstilling, ved blegning, som elektrolyt, som absorbent, i farvestoffer, i flydende gødning, ved galvanisering, som reagens. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1320°C to 1324°C
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Smeltepunkt 360°C
pH 13.5
Fysisk form Pellets
Mængde 50 g
Assay Procent Noter K 2 CO 3 2,0 % max
FN nummer UN1813
Merck Index 14,7640
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,and glycerol; Slightly soluble in ether.
IUPAC navn kaliumhydroxid
Formel vægt 56.11
Procent renhed ≥85%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.044