Få mere at vide
Kaliumhydroxid, Acculute Standard Volumetrisk Solution, Slutkoncentration 0,5N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369309
Mængde:
1 U
6 U
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 enheder
Artikelnummer. 11369309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088602.LS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC navn kalium;hydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution
Farve Farveløs
Navn note Final Concentration 0.5N
FN nummer UN1814
Formel vægt 56.11
Mængde 6 U
Fysisk form Væske