Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 99,98% (metalbasis), 85% min
Artikelnummer. 11339808
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339808 100 g 100g
11329808 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044273.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC navn kalium;hydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1320°C to 1324°C
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Smeltepunkt 360°C
Farve Hvid
Fysisk form Pellets
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.98% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Formel vægt 56.11
Lugt Odorless
Tæthed 2.044g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide