Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 10% med alkoholprocent. Soln.
Artikelnummer. 11353727
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353727 1 L 1 L
11343727 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035615.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.74 DKK
    453.65 DKK / 1 L
    Spare 50.09 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC navn kaliumhydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Blandet med vand og ethanol.
Formel vægt 56.11
Udseende Farveløs væske
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Tæthed 1.087
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide, 10% w/v aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide