Få mere at vide
Potassium hydroxide, 1.0N Standardized Solution in methanol
Product Code. 11365527
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Unit Size:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11365527 1 L 1 L
11345527 4 L 4 L
11355527 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11365527 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042736.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Kaliumhydroxid, 1,0N standardiseret opløsning i methanol bruges til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC navn kalium;hydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide Standardized Solution
Farve Farveløs
FN nummer UN3286
Koncentration 1.0N in methanol
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 56.11
Lugt Like alcohol
Mængde 1 L
Fysisk form Væske