Få mere at vide
Potassium hydroxide, 0.5N Standardized Solution
Artikelnummer. 11393697
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Artikelnummer. 11393697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035595.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Kaliumhydroxid, 0,5N standardiseret opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56.11
Udseende Colorless liquid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C