missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Hydrosulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydrosulfide |
| CAS | 1310-61-8 |
| Molekylær formel | HKS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Monopotassium Monohydrogen Sulfide, Potassium Bisulfide, Potassium Hydrogen Sulfide, Potassium Sulfhydrate |
| InChI formel | InChI=1S/K.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMIL | [SH-].[K+] |
| IUPAC navn | potassium;sulfanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.17 |
| Formel vægt | 71.9436 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?