Få mere at vide
Potassium Hydrogen Tartrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10666842 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666842 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10666842 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5480/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 868-14-4
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel C4H5KO6
MDL nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
InChI nøgle KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
SMIL [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutanedioic acid;potassium
Molekylvægt (g/mol) 188.18
PubChem CID 24193652
Formel vægt 188.18g/mol
Emballage Plastic powder jar