Få mere at vide
Kaliumhydrogensulfat, TRC
Artikelnummer. 30414566
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30414566 10 g
1 options
Artikelnummer. 30414566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69908010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydrogen Sulfate
CAS 7646-93-7
Mængde 10 g
Molekylær formel HKO4S
Synonym Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum
InChI formel InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL [K+].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; Hydrogensulfat
Molekylvægt (g/mol) 136.16
Formel vægt 135.9233