missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Hydrogen Sulfate, Supelco™

Artikelnummer. 15897280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15897280 2.5 kg 2.5kg
15894470 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15897280 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1048852500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7646-93-7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Hydrogen Sulfate
Smeltepunkt 195°C (decomposition)
Mængde 2.5 kg
MDL nummer MFCD00011404
Synonym Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate, Potassium hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 136.17
Grad Research
Tæthed 2.24 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.