Få mere at vide
Kaliumhydrogensulfat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11483712 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11483712 500 g
11473712 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483712 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215634090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-93-7
Molekylær formel HKO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.16
MDL nummer MFCD00011404
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC navn kaliumhydrogensulfat
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydrogen Sulfate
Mængde 500 g
Formel vægt 136.2