Få mere at vide
Potassium Hydrogen Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10529010 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10529010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5420/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 214°C
CAS 7646-93-7
Farve White
pH 1
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel HKO4S
MDL nummer MFCD00011404
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn potassium hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Formel vægt 136.16g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bisulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.