Få mere at vide
Kaliumhydrogensulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073431 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 10408420
Brand: Fisher Chemical P/5440/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kaliumhydrogensulfat, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-93-7
Molekylær formel HKO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.16
MDL nummer MFCD00011404
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 214°C
Farve Hvid
pH 1
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
IUPAC navn kaliumhydrogensulfat
Formel vægt 136.16g/mol
Emballage Plast pulver krukke