Få mere at vide
Kaliumhydrogensulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449633
Skift visning
Mængde:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449633 2500 g 2500g
11434020 100 g 100g
11439633 500 g 500g
11459633 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11449633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12428.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Kaliumhydrogensulfat bruges til omdannelse af tartrater til bitartrater i vin. Det tjener som et desintegreringsmiddel i analytisk kemi og som et mellemprodukt ved fremstilling af kaliumpersulfat ved elektrolyse. Det bruges også til fremstilling af gødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhydrogensulfat anvendes til omdannelse af tartrater til bitartrater i vin. Det tjener som et desintegreringsmiddel i analytisk kemi og som et mellemprodukt ved fremstilling af kaliumpersulfat ved elektrolyse. Det bruges også til fremstilling af gødning.
Opløselighed Opløselig i
vand, acetone og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-93-7
Molekylær formel HKO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.16
MDL nummer MFCD00011404
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC navn kalium;hydrogensulfat
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 195°C to 197°C (decomposition)
Mængde 2500 g
Lineær formel KHSO4
FN nummer UN2509
Merck Index 14,7613
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone and ethanol.
Formel vægt 136.17
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.24
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulphate