Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, primær standard, ACS, 99,95-100,05 %
Beskrivelse
Som primær standard til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger og som buffer ved pH-bestemmelser. Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere. Det fungerer som en buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phthalate, primary standard |
| Smeltepunkt | 297 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.95-100.05% |
| Tæthed | 1.636 g/mL |
| Beilstein | 3637128 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. |
| Vis mere |