Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, Mikromol™
Artikelnummer. 17928054
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17928054 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17928054 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2540.060250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Kaliumhydrogenfthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Analyt- eller komponentnavne Potassium hydrogen phthalate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H5 O4 . K
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phthalic acid monopotassium
InChI formel InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 2-carboxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 203,9825 g/mol