Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phthalate |
| Smeltepunkt | 295,0 °C til 300,0 °C |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | 2-(HO2C)C6H4CO2K |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opl.: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 330 g/L i vand (100 °C), let opløselig i alkohol |
| Formel vægt | 204.22 |
| Grad | HPLC |