Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, til HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16514254 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514254 50 g
16524254 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514254 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 463850500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.22
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kalium-2-carboxybenzoat
SMIL [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Smeltepunkt 295,0 °C til 300,0 °C
Mængde 50 g
Lineær formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 330 g/L i vand (100 °C), let opløselig i alkohol
Formel vægt 204.22
Grad HPLC