Få mere at vide
Kaliumhydrogenphthalat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254300 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10254300 100 g 100g
10040340 250 g 250g
10437460 500 g 500g
10151960 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10254300 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5320/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    290.30 DKK / 100g
    Spare 20.70 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kaliumhydrogenphthalat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical, Mængde: 500g, CAS: 877-24-7, Hvid, Smeltepunkt: 295 grader. C, Molekylformel: C8H5KO4, Molekylvægt: 204,222, Emballage: Plastikpulverglas, pH: 3,8 til 4,0 | CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,222 g/mol
Kaliumhydrogenphthalat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 877-24-7, Hvid, Smeltepunkt: 295 grader C, Molekylformel: C8H5KO4, Molekylvægt: 204.222, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 3,8 til 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
MDL nummer 13070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 295 °C
Farve Hvid
pH 3.8 til 4.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Formel vægt 204,22 g/mol
Emballage Plast pulver krukke