Få mere at vide
Kaliumhydrogenphthalat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Kaliumhydrogenphthalat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 877-24-7, Hvid, Smeltepunkt: 295 grader C, Molekylformel: C8H5KO4, Molekylvægt: 204.222, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 3,8 til 4,0
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 295 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 3.8 til 4.0 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 204,22 g/mol |