Learn More
Kaliumhydrogenfthalat, ACS-reagens, syremetrisk standard
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phthalate |
| Smeltepunkt | 295,0 °C til 300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.00 til 4.02 (0,05 M soln. ved 25 °C ±0,2 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | 2-(HO2C)C6H4CO2K |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 09, 791 |
| Merck Index | 15, 7733 |
| Show More |