Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, ACS-reagens, syremetrisk standard
Artikelnummer. 10447493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10447493 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10712412 100 g Plastflaske 100g
10351211 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10447493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424060025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 DKK
    2791.09 DKK / 2.5kg
    Spare 83.91 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.22
MDL nummer MFCD00013070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Smeltepunkt 295,0 °C til 300,0 °C
Farve Hvid
pH 4.00 til 4.02 (0,05 M soln. ved 25 °C ±0,2 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Mængde 2.5 kg
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 330 g/L vand (100 °C), let opløseligt i alkohol
Formel vægt 204.22
Procent renhed 99,95 til 100,05 % (på tørret stof)
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,005% maks
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller