Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, ACS-reagens, syremetrisk standard
Artikelnummer. 10351211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351211 500 g Plastflaske 500g
10712412 100 g Plastflaske 100g
10447493 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424065000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.22
MDL nummer MFCD00013070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Smeltepunkt 295.0°C to 300.0°C
Farve Hvid
pH 4.00 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C ±0.2°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Mængde 500 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Opløselighedsinformation Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C),slightly soluble in alcohol
Formel vægt 204.22
Procent renhed 99.95 to 100.05% (on dried substance)
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0.005% max
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller