Få mere at vide
Kaliumhydrogenphthalat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435343
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435343 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11435343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12895.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere og til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger. Det fungerer som buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere og til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger. Det fungerer som buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Smeltepunkt 297 °C (dekomponering)
Tæthed 1.636
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C8H5KO4
MDL nummer MFCD00013070
Mængde 250 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opl. Letopløselig i alkohol.
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
IUPAC navn kalium-2-carboxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 204.22
PubChem CID 23676735
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%