Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, 99%
Artikelnummer. 11445343
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445343 5000 g 5000g
11425343 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12895.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,222 g/mol
Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere og til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger. Det fungerer som buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere og til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger. Det fungerer som buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
MDL nummer MFCD00013070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydrogen phthalate
Smeltepunkt 297 °C (dekomponering)
Tæthed 1.636
Lugt Lugtfri
Mængde 5000 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%