Få mere at vide
Kaliumhydrogenfthalat, 99%
Beskrivelse
Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere og til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger. Det fungerer som buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumhydrogenphthalat anvendes som primær standard til syre-base titreringer samt til kalibrering af pH-målere og til fremstilling af volumetriske alkaliopløsninger. Det fungerer som buffer ved pH-bestemmelse. Den finder anvendelse som en nyttig standard for test af total organisk kulstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen phthalate |
| Smeltepunkt | 297 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.636 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 3637128 |
| Merck Index | 14,7612 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 204.23 |
| Procent renhed | 99% |